Learn More
Corning™ Stripwell™ Mikroplatten
Entwickelt und behandelt für eine gleichförmige Bindung, hohe optische Klarheit und geringe Hintergrundinterferenzen. Corning™ Stripwell™ Mikrotiterplatten sind eine hervorragende Lösung für diagnostische in-vitro-Assays.
600.00 CHF - 897.00 CHF
Spezifikation
Format | Streifenplatte |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Farbe | Bindungseigenschaft | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Bindungseigenschaft | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10347891
![]() |
Corning™
3913 |
Weiß | Mittleres Bindungsvermögen | 360 μl | N/A | ||||||
10525531
![]() |
Corning™
3914 |
Schwarz | Mittleres Bindungsvermögen | 360 μl | N/A | ||||||
10419331
![]() |
Corning™
3924 |
Schwarz | Hohe Bindungskapazität | 360 μl |
756.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10414872
![]() |
Corning™
2481 |
Durchsichtig | Hohe Bindungskapazität | 190 μl |
826.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10681983
![]() |
Corning™
2485 |
Weiß | Hohe Bindungskapazität | 190 μl |
897.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10517691
![]() |
Corning™
2592 |
Transparent | Hohe Bindungskapazität | 360 μl |
600.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einige Einheiten enthalten zwölf 1 × 8 große Streifen, die in einem “Eierkarton”-ähnlichen Halter vormontiert sind.
- Die Streifen passen nur in einer Richtung in den Rahmen, wodurch eine falsche Ausrichtung vermieden wird
- Wells mit flachem Boden können zur radiometrischen Analyse leicht durchstoßen werden
- Hydrophob mittelstark bindende Oberfläche mit einem Bindungsvermögen von ∽250 ng IgG/cm2 und geeignet für große hydrophobe Biomoleküle geeignet. Hydrophobe und ionische (negativ geladene) stark bindende Oberfläche mit einem Bindungsvermögen von ∽500 ng IgG/cm2 und geeignet für die Verwendung mit positiv geladenen Biomolekülen (>10 kDa)
- Mit Standardvolumen oder mit geringem Volumen erhältlich, um Kosten für Antikörper und Reagenzien zu sparen
- Nicht steril
Bestellinformation
Großpackung. Kat.- Nr. 07-200-24 verfügt über individuelle 1 x 8-Streifen ohne Rahmen.
Certifications
Kat.- Nr. 07-200-31 und -32 verfügen über zertifizierte Oberflächenchemie.
Spezifikation
Streifenplatte | |
8 x 12 | |
96 | |
In-vitro-Diagnose-Assays | |
25/Packung |
Ohne Deckel | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
100/Karton | |
100/Karton |