Learn More
Corning Stripettes™ einzeln verpackte, serologische Einweg-Pipetten aus Papier und Kunststoff, Reinraum-Packung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Verpackung unter “Reinraum”-Bedingungen für besonders sicheren und praktischen Einsatz. Die einzeln in Papier und Kunststoff verpackten Corning™ Stripette™ Serologischen Einweg-Pipetten in Reinraum-Verpackung eignen sich optimal für die zellbasierte Impfstoff- und Medikamentenherstellung sowie für andere Reinräume in Laboren.
Marke:  Corning 7041
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10221303
  • 313.98 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-10-2025
Beschreibung
Ideal für Zellkulturen und andere Anwendungen geeignet, die eine aseptische Handhabung von Flüssigkeiten voraussetzen. Sterile Pipetten mit farbcodierten Streifen für ein einfaches Ablesen des Volumens und eine schnelle Größenidentifikation.
  • Graduierungen in zwei Richtungen erlauben die Verwendung von aufsteigenden und absteigenden Skalen
  • Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette® Pipetten bieten ein zusätzliches Arbeitsvolumen
  • 100 ml Stripette® Pipetten ermöglichen den sicheren und einfachen Transfer von großen Mengen an Flüssigkeiten und entfernen somit den Bedarf an graduierten Zylindern oder anderen Gefäßen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Das zylindrische Antitropf-Spitzendesign bei den Größen 25, 50 und 100 ml verringert ungewolltes Tropfen und stellt eine genaue Dosierung sicher
  • Die Größe 10 ml besitzt eine weite Spitze für die Handhabung viskoser Flüssigkeiten
  • Nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±2 %
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei
Steril
0.01 ml
0.2 ml
Rund
0,03 oz.
1 ml
Serologische Pipette
Ja
Polystyrol
Ja
10,94 in.
1000
Dreifach verpackt
Gelb
27.8 cm
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer02825002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/05/2025 Catalog Number7041
Chargennummer29722024 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/10/2023 Catalog Number7041
Chargennummer29722024 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/06/2023 Catalog Number7041
Chargennummer15522004 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/10/2022 Catalog Number7041
Chargennummer08522007 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/09/2022 Catalog Number7041
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning Stripettes™ einzeln verpackte, serologische Einweg-Pipetten aus Papier und Kunststoff, Reinraum-Packung > 1 ml