Learn More
Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol
Mit Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen, aseptische Entnahme und zur Verhinderung von Festhängen durch statische Elektrizität beim Tragen von Latexhandschuhen. Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol verfügen über einen einzigartigen farbcodierten Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus.
60.66 CHF - 700.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±2 % |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10238800
![]() ![]() |
Corning™
4011 |
1 ml | 0.1 ml | Gelb |
233.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10265471
![]() ![]() |
Corning™
4012 |
1 ml | 0.01 ml | Gelb |
60.66 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10636391
![]() ![]() |
Corning™
4501 |
50 ml | 0.5 ml | Violett |
163.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10340501
![]() ![]() |
Corning™
4021 |
2 ml | 0.01 ml | Grün |
240.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10127400
![]() ![]() |
Corning™
4051 |
5 ml | 0.1 ml | Blau |
72.70 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10677341
![]() ![]() |
Corning™
4101 |
10 ml | 0.1 ml | Orange |
76.59 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10732742
![]() ![]() |
Corning™
4251 |
25 ml | 0.2 ml | Rot |
149.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10194331
![]() ![]() |
Corning™
4484 |
100 ml | 1 ml | Blau |
700.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Mit Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen, aseptische Entnahme und zur Verhinderung von Festhängen durch statische Elektrizität beim Tragen von Latexhandschuhen. Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol verfügen über einen einzigartigen farbcodierten Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus.
Die Kunststoffverpackung ermöglicht ein einfaches Öffnen durch Durchstechen oder Abziehen.
- Durch die Farbcodierung auf dem Papier ist das Volumen leicht zu erkennen
- Verpackung aus Kunststoff erlaubt eine vollständige Sicht
- Die Kunststoffverpackung kann für aseptische Entnahme leicht durchstoßen und zurückgezogen werden
- Großpackungen sind ideal für große sterile und nicht sterile Anwendungen
- Die Reinraum-Version ist dreifach verpackt, sodass eine hohe Reinheit erreicht wird
- Farbcodierter Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert nicht pyrogen und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ±2 % bei vollem Volumen
- Auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckte Chargennummer
- Kalibriert zur Abgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
- Durch bidirektionale Graduierungen können auf- oder absteigende Skalen verwendet werden
- Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette™ Pipetten bieten ein erweitertes Arbeitsvolumen
- 100 ml Stripette™ Pipetten ermöglichen einen sicheren und einfachen Flüssigkeitstransfer großer Probenvolumina und sind eine zuverlässige Alternative zu graduierten Zylindern und anderen Gefäßen zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Die zylindrische tropffreie Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml reduziert ungewolltes Tropfen und sorgt für eine präzise Abgabe
- Die Größe 10 ml hat eine breite Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
Spezifikation
±2 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
Serologische Pipette |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Steril | |
Einzeln verpackt: Kunststoff | |
Ja |