Learn More
BRAND™ Strip Plate Sealing Films
Sealing films in individually separable strips allow sealing of individual columns on 96-well plates.
74.55 CHF - 101.00 CHF
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Länge (metrisch) | 101 mm |
Breite (metrisch) | 10 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR und Lagerung |
Produkttyp | Dichtungsfoliestreifen |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16446019
|
BRAND™
781382 |
Aluminium |
74.55 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16456019
|
BRAND™
781383 |
Polyester |
101.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
Unsteril | |
10 mm | |
Dichtungsfoliestreifen | |
Ja |
101 mm | |
PCR und Lagerung | |
Acryl | |
-80 bis +120 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Strip Plate Sealing Films