Learn More
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column
StrepTrap XP is a column packed with Strep-Tactin™ XT Sepharose resin to purify Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ recombinant proteins.
Marke:  Cytiva 29401323
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16476149
  • 2785.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Vorgepackt in Chromatographiesäulen für mehr Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
5 x 5 ml
5 ml/min
Aufreinigung rekombinanter Proteine, die mit Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ getaggt sind
16 mm
25 mm
Affinitätssäule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column > Packungsgröße: 5 x 5 ml