Learn More
Cytiva StrepTrap™ HP vorgepackte Säulen
Reinigen Sie rekombinante Strep(II)-markierte Proteine durch Affinitätschromatographie. Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP Prepacked Säulen sind mit einem robusten und stabilen Medium auf Basis von Sepharose™ ausgestattet, das eine hohe Auflösung, scharfe, konzentrierte Peaks und reproduzierbare Reinigungen ermöglicht. Auch die Bindungskapazität ist hoch.
190.47 CHF - 2221.62 CHF
Spezifikation
Produkttyp | StrepTactin Sepharose HP vorgepackte Säule |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Material | Polypropylen |
Ligandentyp | StrepTactin (∼5 mg/ml Medium) |
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10298754
|
Cytiva
28-9075-47 |
1 x 5 ml | <20 ml/min | 4 bis 8 °C | N/A | ||||||
11540654
|
Cytiva
28-9075-48 |
5 x 5 ml | <20 ml/min | 4 bis 8 °C | N/A | ||||||
10288754
|
Cytiva
28-9075-46 |
5 x 1 ml | < 4 ml/min | 2 bis 8 °C | N/A | ||||||
15117956
|
Cytiva
29048653 |
1 x 1 ml | < 4 ml/min | 2 bis 8 °C | N/A | ||||||
Description
- Mit StrepTactin Sepharose Hochleistungsmedium
- Bindungsvermögen ca. 6 mg Strep(II)-getaggtes Protein/ml-Medium
- Maximale Druckbelastung: 3 bar
- Säulenmaterial: Polypropylen
- Mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Detergenzien, Vergällungsmitteln und anderen Additiven kompatibel
- Generiert mit 0.5 M NaOH
- 1 und 5 ml-Säulen
Medien
- Ligand: Streptactin
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-stabiler Arbeitsbereich: >7
1 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 7 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 16 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
Specifications
StrepTactin Sepharose HP vorgepackte Säule | |
25 mm | |
StrepTactin (∼5 mg/ml Medium) | |
7 | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Aufreinigung von Strep(II)-markierten rekombinanten Proteinen durch Affinitätschromatographie |
0,98 in. | |
Polypropylen | |
3 bar | |
34 μm | |
Ionenaustauschsäule |
Safety and Handling
- StrepTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.