Learn More
Thermo Scientific Chemicals Streptomycin Sulfat Artikelnummer.: 15424871
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Streptomycin Sulfat
Artikelnummer. 15424871
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15424871
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455340250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Streptomycin-Sulfat, CAS-Nr. 3810-74-0, ist die Sulfatsalzform von Streptomycin und ein Aminoglykosid mit antibakterieller Wirkung.Die Verbindung zeigt zudem eine Proteinsynthese-hemmende Aktivität.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Streptomycin-Sulfat ist ein Aminoglykosid-Sulfatsalz, das aus Streptomyces griseus gewonnen wird und eine antibakterielle Wirkung zeigt.
• Hemmt die Initiierung und verursacht Fehllesung der rRNA in der Proteinsynthese.Diese Verbindung bindet an das S12-Protein der bakteriellen ribosomalen 30S-Untereinheit und hemmt so die Peptidelongation und die Proteinsynthese.
Verwendung
• Streptomycin-Sulfat kann zur Untersuchung der Mechanismen der Streptomycin-Resistenz verwendet werden
•Diese Verbindung kann in Laboranwendungen zusammen mit Penicillin zur Hemmung der bakteriellen Kontamination in der In-vitro-Zellkultur verwendet werden
•Streptomycin-Sulfat zeigt eine antibiotische Wirkung gegen Mycobacterium tuberculosis
•Diese Verbindung kann als Inhibitor der Proteinsynthese verwendet werden
•Wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien • Streptomycin-Sulfat zeigt ebenfalls eine fungizide Wirkung
• Kann zur Entfernung von Nukleinsäuren aus einem biologischen Extrakt verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3810-74-0
Summenformel C42H84N14O36S3
Molekulargewicht (g/mol) 1457.376
InChI-Schlüssel QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
IUPAC-Name 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Streptomycin sulfate
Typ Streptomycin Sulfate
Verlust bei Trocknung 7% max.
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 1457.4
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number455340050,455340250,455341000
ChargennummerA0462621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number455340050,455340250,455341000
ChargennummerA0458703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number455340050,455340250,455341000
ChargennummerA0455487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number455340050,455340250,455341000
ChargennummerA0452192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number455340050,455340250,455341000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptomycin Sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Streptomycin sulfate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Streptomycin Sulfat >