Learn More
Thermo Scientific™ Streptex™ Latex-Agglutinationstest
Isolieren und identifizieren Sie eine Vielzahl von Streptokokken mit einer einfachen Enzymextraktionsmethode, die die Lancefield-Gruppen A, B, C, D, F und G. erkennt.
510.00 CHF - 1205.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Beschreibung | StreptexLatex-Agglutinationstest |
CE-Zeichen | Ja |
Typ | Streptokokken-Testkit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis mittels Enzym-Immunoassay |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11434099
|
Thermo Scientific™
R30950501 |
StreptexLatex-Agglutinationstest | 50 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C |
510.00 CHF
50 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13255639
|
Thermo Scientific™
R30164701 |
StreptexLatex-Agglutinationstest | 200 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C | N/A | ||||||
Beschreibung
Isolieren, identifizieren und differenzieren Sie eine Vielzahl von Streptokokken mit einer einfachen Enzymextraktionsmethode, die die Lancefield-Gruppen A, B, C, D, F und G mit dem Thermo Scientific™ Streptex™ Latex Agglutinationstest erkennt.
Verwenden Sie diesen schnellen Latex-Agglutinationstest als Komplettlösung zur Isolierung und Differenzierung der Lancefield-Gruppen A, B, C, D, F & G.
Erhalten Sie eindeutige, klare Ergebnisse mit weißer Latex-Agglutination auf schwarzem Hintergrund. Individuelle Latex-Gruppierungsreagenzien sind auf Anfrage erhältlich.
Mit Streptex lassen sich gruppenspezifische Antigene in einem einfachen Inkubationsschritt aus Streptokokken extrahieren. Antigene werden anschließend mit Polystyrol-Latexpartikeln identifiziert, die mit gruppenspezifischen Antikörpern beschichtet sind. Diese Latexpartikel agglutinieren stark in Gegenwart homologer Antigene und bleiben in glatter Suspension, wenn kein homologes Antigen vorhanden ist.
Zur schnelleren Säureextraktion ist das Streptex Säureextraktions-Kit (Artikel-Nr. R30951301) zur Verwendung mit Streptex erhältlich. Die Säureextraktion extrahiert die Gruppen-Antigene schnell und ohne Inkubation. Allerdings wird das Gruppe-D-Antigen mit der Säureextraktion nicht effizient extrahiert. Daher ist eine alternative Methode notwendig, um den Verdacht auf Streptokokken der Gruppe D zu bestätigen.
Bewährte Leistung
- Verlassen Sie sich auf bewährte Tests mit insgesamt über 50 Jahren nachgewiesener Leistung
- Zuverlässige Ergebnisse mit einer Sensitivität von über 99 % (laut den Angaben in der Packungsbeilage)
Effiziente Arbeitsabläufe
- Eindeutige, robuste Reaktionen liefern leicht ablesbare Ergebnisse.
- Erhöhen Sie die Produktivität mit kompakten Kit-Konfigurationen, farbcodierten Reagenzien und praktischen Arbeitsstationen
- Flexible Verwendung von selektiven und nicht-selektiven Medien
- Kein Kontroll-Latex erforderlich
Wirtschaftliche Lösung
- Minimieren Sie Kosten durch separat erhältliche Kit-Komponenten
- Sparen Sie Zeit, Geld und Ressourcen, in dem Sie einen einzigen Hersteller für ein vollständiges Sortiment für die Identifizierung von Staphylokokken nutzen.
Streptokokken sind fakultativ anaerobe, Katalase-negative und grampositive Kokken, die als Diplo- oder Kettenkokken auftreten. Sie verursachen eine Vielzahl klinischer Erkrankungen, einschließlich Pharyngitis, Scharlach, Mittelohrentzündung, Impetigo, Meningitis, neonatale Sepsis, Pneumonie, Endokarditis, Osteomyelitis und nekrotisierende Fasziitis. Eines der nützlichsten phänotypischen Merkmale von Streptokokken ist die hämolytische Reaktion. Sie wird in der Regel in Alpha, Beta oder Gamma unterschieden, je nachdem, wie die Bereiche um die auf Blutagar gezüchteten Kolonien aussehen. Beta-hämolytische Streptokokken werden weiter nach den von Lancefield beschriebenen Gruppen unterschieden. Dies erfolgt auf Grundlage der Antigen-Unterschiede zwischen den gruppenspezifischen Polysacchariden in der Bakterienzellwand.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay | |
Polyvalent |
StreptexLatex-Agglutinationstest | |
Streptokokken-Testkit | |
Testlatex, Extraktionsenzym, polyvalente Positivkontrolle, Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Mischstäbchen | |
Lancefield A, B, C, D, F |