Learn More
Cytiva Streptavidin Sepharose™ Hochleistungsmedien
Wird für die praktische, schnelle, zuverlässige Aufreinigung von biotinylierten Stoffen verwendet. Streptavidin Sepharose™ Hochleistungsmedium ist ein physikalisch und chemisch stabiles Medium.
Marke:  Cytiva 17-5113-01
Artikelnummer. 11565015
  • 705.00 CHF / 5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Enorm hilfreich bei der Nutzung der starken Wechselwirkungen zwischen Biotin und Streptavidin oder der etwas schwächeren Wechselwirkungen zwischen 2-Iminobiotin und Streptavidin
  • Bindungsvermögen von Streptavidin: > 300 nmol Biotin/ml Medium, 6 mg biotinyliertes BSA/ml Medium
  • Lagerstabil (langfristig) im pH-Bereich von 4 bis 9
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • Ideal für das Verpacken in Tricorn™ 5/50 GL, XK 16/20 oder andere Säulen, wenn Aufreinigungen in größerem Umfang erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
>300 nM Biotin/ml
6 % hochvernetzte Agarose
34 μm
Affinitätschromatographie
150 cm/h
4°bis 8 °C
5 ml
Agarose
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Streptavidin Sepharose™ Hochleistungsmedien > 5 ml