Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, AP
Protein
Marke:  Invitrogen™ 21323
Artikelnummer. 11851195
  • 1062.00 CHF / 3 Milligramm
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Streptavidin-Protein, AP-Konjugat, 21323, von Invitrogen, 21323 von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunfluoreszenz, Western-Blot.
Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde. Im Gegensatz zu Avidin enthält Streptavidin kein Kohlenhydrat und hat einen leicht sauren isoelektrischen Punkt von 5. Thermo Scientific Streptavidin-Produkte verwenden eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem nahezu neutralen pl Streptavidin ist ein tetramerisches Protein, bei dem jede Teileinheit ein Biotin mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt. Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 4 mg/ml
Kurzbezeichnung
8
RUO
Flüssig
Gereinigt
Streptavidin
AP
TBS mit 0,1 mm MgCl2, 0,1 mm ZnCl2, 50 % Glycerin und ohne Konservierungsmittel; pH 8
3mg
-20 °C
ELISA, Western Blot.
Nicht zutreffend
Name des Produkts
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, AP > 3 mg; AP