Learn More
Cytiva Streptavidin HP MultiTrap™ Platte
Schnelle, zuverlässige Proteinanreicherung durch immobilisierte biotinylierte Biomoleküle in vorgepackten 96 Well-Filterplatten
Marke: Cytiva 28-9031-31
Beschreibung
- Flexibles Protokoll mit auf Arbeitsabläufe bei Elektrophorese- und LC-MS-Analyse abgestimmten Elutionsbedingungen
- Hilfreich bei der Nutzung der starken Wechselwirkungen zwischen Biotin und Streptavidin oder der etwas schwächeren Wechselwirkungen zwischen 2-Iminobiotin und Streptavidin
- Kann auch für die direkte Anreicherung von biotinylierten Proteinen verwendet werden. Durch die Bindung eines spezifischen biotinylierten Proteins an die Säule können auch Protein-Protein-Interaktionen untersucht werden
- Jedes Well ist mit Streptavidin Sepharose™ Hochleistungsmedium gepackt
- Einfache Skalierung auf Streptavidin HP SpinTrap™ oder HiTrap™ Streptavidin HP gepackte Säulen
- Mit Zentrifugation oder Vakuum, manuell oder in automatisierten Robotersystemen verwendbar
Streptavidin Sepharose HP Medium
- Matrix: Hochgradig quervernetzte Agarose, 6 %
- Bindungsvermögen: >300 nmol Biotin/ml Medium;6 mg biotinyliertes BSA/ml Medium
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-Stabilität (langfristig): 4 bis 9
- Well-Volumen: 800 μ l
- Max. Probenladevolumen: 600 μ l
- Mittleres Volumen: 50 μ l
Spezifikation
>300 nm/ml | |
Streptavidin Sepharose HP, Spin-Säule und 96-Well-Filterplatten | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
34 μm | |
Proteinanreicherung, Protein-zu-Protein-Interaktionsexperimente | |
4 x 96-Well-Platte |
150 cm/h | |
Polypropylen, Polyethylen | |
4°bis 8 °C | |
4 x 96-Well-Platten | |
Filterplatten |
Sicherheit und Handhabung
- Streptavidin HP MultiTrap
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.