Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Agarose, sedimentierte Bead-Suspension
The streptavidin conjugated to 4% beaded crosslinked agarose can be used to isolate biotinylated proteins.
Marke:  Invitrogen™ S951
617.36 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11580746
  • 926.00 CHF / 5 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
The streptavidin conjugated to 4% beaded crosslinked agarose can be used to isolate biotinylated proteins. Additionally, biotinylated antibodies can be bound to streptavidin agarose to generate affinity matrices for the large-scale isolation of antigens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Streptavidin-Agarose, 5 ml, Affinitätssäulentyp, Agarose-Etikett, Suspension, Streptavidin-Immobilisierungsphase, 2 bis 8 °C Lagertemperatur, Nasseis
5 ml
Nasseis
Flüssige Suspension
Agarose
Streptavidin
Streptavidin-Agarose
2 bis 8 °C
Protein-Assays und -Analysen, Proteinaufreinigung und -isolierung
Streptavidin Agarose
Agarose
Affinity
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Streptavidin-Agarose, sedimentierte Bead-Suspension > 5 mL