Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Superflow™ Kartusche
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Superflow™ Kartusche für eine zuverlässige Reinigung von Strep-tag™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt und mit hoher Affinität und unübertroffener Reinheit.
87.50 CHF - 228.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen 5.7 mg Protein/ml Harz
Menge 1 Kassette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung
Ausreichend für Chromatographie-Workstations mit 10 bis 32 Anschlüssen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15583077
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-4021-001
1 x 1 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15728207
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-4022-001
1 x 5 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™ Proteinen in einem Schritt mit HPLC oder FPLC
  • Für die Verwendung mit Chromatographie-Workstations mit 10 bis 32 Verbindungen (bitte beachten Sie, dass Sie keine Adapter für HPLC und Ä KTA benötigen)
  • Sie können durch Verwendung gängiger Adapter für Kartuschen auch mit anderen Arbeitsplätzen, Spritzen oder Peristaltikpumpen betrieben werden
  • Kartuschengehäuse sind druckfest bis 3 bar, die Kartuschen können mit einem Durchflussbegrenzer verwendet werden
  • Die Kartuschen können für größere Kapazität in Reihe geschaltet werden
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 5.7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-tag™ (28kDa).
Spezifikation
Spezifikation
5.7 mg Protein/ml Harz
1 Kassette
Proteinaufreinigung
Chromatographie-Workstations mit 10 bis 32 Anschlüssen
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Superflow™ Kartusche