Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Superflow™ 50 %ige Suspension
IBA GmbH™ Strep-Tactin™XT Superflow™ 50 %ige Suspension kann verwendet werden, um Ihre eigenen Säulen für die Proteinreinigung zu packen.
103.00 CHF - 13770.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15513077
|
IBA Lifesciences
2-4010-010 |
20 ml | N/A | ||||||
15523077
|
IBA Lifesciences
2-4010-025 |
50 ml | N/A | ||||||
15533077
|
IBA Lifesciences
2-4010-500 |
1000 ml | N/A | ||||||
15583756
|
IBA Lifesciences
2-4010-002 |
4 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Für die effiziente Aufreinigung rekombinanter Strep-tag™ II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss und niedrigem Druck bzw. FPLC
- Strep-Tactin™ XT hat eine höhere Affinität für Strep-tag™- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteine als herkömmliches Strep-Tactin™
- Dynamisches Bindungsvermögen: 5,7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Harz- |
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Superflow™ 50 %ige Suspension