Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT-Konjugat
GREENER_CHOICE
IBA Lifesciences GmbH Proteinnachweis mit Strep-Tactin™ Konjugaten, die für den Nachweis von Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ in Immunfluoreszenz und FACS entwickelt wurden.
231.00 CHF - 250.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,10 mL
Konzentration 0,5 mg/mL
Kitinhalt Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Inhalt und Lagerung Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
Menge 50 μg
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
16401475
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1562-050
DY-488
245.00 CHF
50 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16431475
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1565-050
DY-549 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16461475
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1568-050
DY-649
250.00 CHF
50 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Strep-Tactin™XT ist eine Streptavidin-Variante, die mit hoher Affinität und Spezifität an den Strep-Tag™II und den Twin-Strep-Tag™ bindet.
Es ist als Konjugat mit Fluoreszenzfarbstoffen (DY-488, DY-549, DY-649) für den schnellen und gezielten Nachweis von N-terminalen, C-terminalen sowie intern markierten Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie erhältlich.
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Spezifikation
Spezifikation
0,10 mL
Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
50 μg
Rekombinantes Protein
0,5 mg/mL
Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT-Konjugat