Learn More
IBA Lifesciences™ Strep-Tactin™ XT BLI Kopplungskit für die Beschichtung von Biosensoren
Das XT BLI-Kopplungskit kann zur Beschichtung von BLI-Biosensoren für die reversible Erfassung und Analyse von Proteinen verwendet werden.
Marke:  IBA Lifesciences™ 2-4380-000
Artikelnummer. 17580655
  • 784.16 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Strep-Tactin™ XT BLI Coupling Kit ist für die ortsspezifische, reversible Erfassung von Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen für die biomolekulare Interaktionsanalyse mit Bio-Layer Interferometrie (BLI) vorgesehen.Die pM-Affinität von Strep-Tactin™ XT für Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteine ermöglicht die spezifische Erfassung auch aus komplexen Proben, wie z. B. Kulturüberständen.Beschichtete Biosensoren können durch Anwendung des mitgelieferten Regenerationspuffers ohne Verlust der Strep-Tactin™ XT-Beschichtung leicht regeneriert werden, was mehrere Anwendungen ermöglicht.
  • Enthält Strep-Tactin™ XT, Immobilisierungspuffer, Ethanolamin, EDC und s-NHS, die für die Beschichtung von 96 Biosensoren (1 Tablett) ausreichend sind
Spezifikation
Spezifikation
Im unteren PM-Bereich
Biolayer-Interferometrie (BLI)-Systeme
1 Kit
Strep-Tactin™ XT
Optische Biosensoren
Ja
Biomolekulare Interaktionsanalyse
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
IBA Lifesciences™ Strep-Tactin™ XT BLI Kopplungskit für die Beschichtung von Biosensoren > XT BLI Kopplungskit; Bindungsstärke:Im unteren pM-Bereich; Nachweismethode:Optische Biosensoren-Technologie; Ligand Typ:Strep-Tactin™ XT; zur Verwendung mit (Geräte):Biolayer-Interferometrie (BLI)-Systeme