Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin(R) Sepharose 50 % Suspension. Lagerung bei 4 °C Kühlschrank
Strep-Tactin™ Sepharose™-Harz ist eine 50%ige Suspension zur Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke:  IBA Lifesciences 2-1201-010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12846436
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Strep-Tactin™Superflow™ ist eine 4 %-ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich zur Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Aufgrund der niedrig konzentrierten Agarose eignet sie sich besonders für große Proteine, vor allem, wenn die Affinität zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ zu hoch ist.
  • Das weitmaschige Polymer ermöglicht die einfache Anhaftung größerer Proteine an die stationäre Phase.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Verpacken einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-iger Suspension erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass Strep-Tactin™ Sepharose™ aufgrund der niedrigen Druckstabilität nicht mit HPLC/FPLC kompatibel ist.
Spezifikation
Spezifikation
Strep-Tactin-Sepharose-Suspension (50 %)
4 °C
Strep-Tactin Sepharose
20 mL
Bevorzugt für die Schwerkraftflussaufreinigung von Strep-tag Fusionsproteinen
Dokumentation
Manuals
Methods & Protocols
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin(R) Sepharose 50 % Suspension. Lagerung bei 4 °C Kühlschrank > Menge: 20mL
Nur für Forschungszwecke.