Learn More
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Leichte Softshell-Jacke uvex perfect
- Farbe: schwarz/blau
- Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan innen: 100 % Polyester, Gewebe
- Atmungsaktives, wasser- und windabweisendes Material, abnehmbare Ärmel, Stehkragen, reflektierendes uvex Logo
- Reflexpaspel
- Größen: S – XXXL
- Pflegeanleitung: Waschgang 30 °C, nicht chloren und im Trockner trocknen, bügeln 1 Punkt
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Groß |
Geschlecht | Herren |
Material | Polyester |
Farbe | Blau |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |
Produkttyp | General Purpose Jacket |
Dicke | 260 g/m² |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur