Learn More
Thermo Scientific™ Streulichtstandards
Die Thermo Scientific™ NIST™-rückführbaren Kalibrierstandards überprüfen die Streulichtspezifikation des Spektrophotometers.
1685.00 CHF - 2120.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung NIST-konform
Zur Verwendung mit (Geräte) Evolution 60S, 201, 220, 260 Bio, 300, GENESYS 10S, BioMate 3S
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Wavelength Range Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Wavelength Range Preis Menge & Verfügbarkeit  
11863764
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9423UV95500E
Streulichtprüfstandard, NaI 250 bis 270 nm
2120.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11873764
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9423UV95520E
Streulichtprüfstandard, KCl; 190 bis 210 nm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ NIST™-rückführbaren Kalibrierstandards überprüfen die Streulichtspezifikation des Spektrophotometers.
Jeder Thermo Scientific Streulicht-Kalibrierstandard stoppt die Lichtübertragung unter einer bestimmten Wellenlänge. Unter dieser Grenze kann jeder gemessene Wert dem Streulicht eines Gerätes zugeordnet werden. Ein gemessener Streulichtwert, der die Gerätespezifikationen nicht erfüllt, kann auf ein Problem mit der Gerätelampe hinweisen und zu Analysefehlern führen.
Die folgenden Kalibrierstandards sind für Streulichtmessungen erhältlich:
  • Kaliumchlorid, Cut-Off bei 200 nm
  • Natriumiodid, Cut-Off bei 260 nm
  • Natriumnitrit, Cut-Off bei 390 nm
Streulicht-Kalibrierstandards werden in permanent versiegelten Quarzküvetten geliefert. Mit jedem Streulichtstandard wird ein Wasser Blank geliefert, das jedem spezifischen Streulichtstandard entspricht, um leere Messwerte durchzuführen.
Spezifikation
Spezifikation
NIST-konform
Evolution 60S, 201, 220, 260 Bio, 300, GENESYS 10S, BioMate 3S
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Streulichtstandards