Learn More
Thermo Scientific Chemicals Geradliniger Nickel-Tiegel
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 036112.KT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15466155
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gerade Wand
75mL
29mm
Nickel
Außen: 51mm
Nickel-Tiegel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Geradliniger Nickel-Tiegel > Fassungsvermögen: 75 ml; Außendurchmesser: 51 mm, Tiefe: 41 mm; Stück