Learn More
Thermo Scientific Chemicals Geradliniger Nickel-Tiegel
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035889.KT
51.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Gerade Wand | |
5 ml | |
29mm |
Nickel | |
Außen: 21mm | |
Nickel-Tiegel |