Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
Marke: Sampling Systems™ A596-200
Beschreibung
- Range of different convenient lengths
Spezifikation
Gerade | |
Stainless Steel (316L) | |
Pinzetten | |
Unsteril |
7.9 in. | |
200 mm | |
1 Tweezer/Cs. | |
Standard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Straight Tweezers > Straight Tweezers; Length (Metric): 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur