Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
Marke:  Sampling Systems™ A596-400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17932132
  • 68.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Range of different convenient lengths
Spezifikation
Spezifikation
Gerade
Stainless Steel (316L)
Pinzetten
Unsteril
15.7 in.
400 mm
1 Tweezer/Cs.
Standard
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Straight Tweezers > Straight Tweezers; Length (Metric): 400 mm