Learn More
Buerkle™ Gerader Saugschlauch für Bürkle™ ProfiSampler
Diese Einwegröhrchen können absolut senkrecht in den Behälter eingetaucht werden.
Marke: Buerkle™ 5305-1022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen- oder Polyamidkunststoff
- Polyethylen-Röhrchen für allgemeine Probenahmen, Polyamid-Röhrchen für brennbare Flüssigkeiten der VbF-Gefahrenkategorie AI (elektrisch leitend)
- Durchmesser von 6 x 8 mm
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
AD | |
Polyethylen | |
Durchsichtig | |
0,8 kg | |
200 cm |
Polyethylen | |
Gerade | |
Zur allgemeinen Probenahme | |
6 x 8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Gerader Saugschlauch für Bürkle™ ProfiSampler > Transparent; Länge: 200 cm; Menge: 10
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur