Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit weißer Kappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Form | Gerade |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 40 mL |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Farbe | Klar |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit weißer Kappe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur