Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit blauer Kappe
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
Marke:  Gosselin™ TP30C-011
95.51 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15458804
  • 146.16 CHF / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polypropylen
Unsteril
Blau
Klar
1000/Karton
Ja
Gerade
40 mL
Schraubverschluss
Ohne Beschriftung
100/Beutel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit blauer Kappe > 40 ml