Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit blauer Kappe
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
Marke:  Gosselin™ TP35C-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15428814
  • 122.22 CHF / 700 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Beschreibung
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polypropylen
Steril
Blau
Klar
700/Karton
Ja
Gerade
60 mL
Schraubverschluss
Ohne Beschriftung
70/Beutel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit blauer Kappe > 60 ml