Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gerader Trockenschlauch
Gerader Trockenschlauch (Calciumchlorid-Röhrchen)
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05330013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN 12610-konforme Trocknungsröhrchen
- Mit Kugelventil und Schlauchanschluss
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
150 mm | |
Gerade | |
DURAN™ Schläuche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Gerader Trockenschlauch > Länge (metrisch): 150 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur