Learn More
Gosselin™ Gerade Behälter
Entwickelt für die Probenahme und -lagerung und den Transport zum Labor. Gosselin™ Gerade Behälter sind mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss ausgestattet.
Marke:  Gosselin™ TP35C-011
99.53 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15458814
  • 104.77 CHF / 700 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bruchsicheres Polypropylen speziell für die Verwendung in Lebensmittel-, Molkerei- und Brauindustrie konzipiert
  • LDPE-Schraubkappen enthalten
  • Auslaufsichere Innenlippe verhindert Tropfen zwischen Gewinden
  • Sterilisierungsvertrauensgrad basierend auf ISO 11137: STERILITÄT SAL 10–3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polypropylen
60 mL
Blau
Schraubverschluss
33 mm
70 mm
Ohne Beschriftung
Ja
Unsteril
CE, IVD, ISO 11137
LDPE
Naturfarben
Bakteriologische Anwendungen
Schraubverschluss aus LDPE mit leckagefreier Innenlippe
700/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    24
    Stunden
    22
    Minuten
    9
    Sekunden
    29
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerade Behälter >