Learn More
Thermo Scientific™ Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware, Unternehmensversion
Dient zur Verwaltung der Bilder und Daten, die automatisch von einem Thermo Scientific™ High Content-Produkt übertragen werden
Marke: Thermo Scientific™ S0100015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Thermo Scientific™ Store Bild- und Datenbank-Verwaltungssoftware in der Unternehmensversion wird für die Verwaltung der Bilder und Daten verwendet, die automatisch von einem Thermo Scientific™ High-Content-Produkt übertragen werden.
- Sie ermöglicht eine schnelle, hochgradig skalierbare, sichere Speicherung von Bildern und Daten mit Abfragemöglichkeit.
- Funktionen der Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware, Unternehmensversion:
- Automatischer Transfer von Bildern und Daten: Die zentralisierte Datenspeicherung ermöglicht Daten- und Bildzugriff von mehreren Standorten aus
- Zugänglich und verknüpft: Daten sind nahtlos mit dem zugehörigen Bild verknüpft
- Visualisieren: Bilder und Daten miteinander verknüpft anzeigen und Bilder einfach vergleichen
- Export: Integrierte Exportformate für Software wie Spotfire™, Excel™, De Novo™ Software und Genedata Screener™ Programme
- Die Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware verwaltet Daten und Bilder in einer SQL™ oder Oracle™-Datenbank.
Spezifikation
Bildverwaltung, Datenbankverwaltung | |
HCA/HCS | |
CellInsight |
Daten-/Bildverwaltung | |
Unternehmen | |
1 each |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware, Unternehmensversion > Je 1