Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ B7815-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11548250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
  • Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
  • PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
  • Nicht autoklavierbar
Fläschchen und Verschlüsse können zur Lagerung einzelner Proben oder als unmontierte Komfort-Kits bestellt werden.
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
  • Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
  • Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Weiß
16 ml
Polypropylen
1,3 mm
18 mm
18-400-Schraubverschluss
Polyethylen-Schaumstoff, PTFE, Polypropylen
PTFE/PE-Schaumstoffeinlage
100
Screw Cap with Septum
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse > GPI-Gewinde 18-400
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.