Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsröhrchenschutz
Bieten Sie Ihren Kryolagerungsröhrchen und Fläschchen zusätzlichen Schutz, z. B. beim Versand oder bei der Lagerung in flüssigem oder dampfphasigem Stickstoff mit diesem Lagerungszubehör.
Marke: Thermo Scientific™ 534479
461.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bieten Sie Ihren CryoTube und Fläschchen bei Bedarf zusätzlichen Schutz mit Thermo Scientific™ Zubehör für den Lagerungsröhrchenschutz. Schützen Sie beispielsweise Ihre Proben, wenn Sie sie in flüssigem oder dampfphasigem Stickstoff lagern oder wenn Sie Proben versenden. Dieses Zubehör für die Kryoragerung, wie z. B. Schlauchhüllen, Manschetten und Mini-Boxen, ist für sichere Handhabung gedacht.
- Wenn Sie Ihre Kryoröhrchen in flüssigen Stickstoff eintauchen möchten, sind sie zuerst in Nunc™ Cryoflex™ Schläuchen zu versiegeln, um das Eindringen von Flüssigstickstoff in das Röhrchen zu verhindern. Mit Cryoflex™ Schläuchen lässt sich vor dem Eintauchen eine undurchlässige Schutzschicht um das Röhrchen herum anbördeln und formschrumpfen.
- Nalgene™ CryoSleeves™ gleiten über Nunc oder Nalgene Cryocane und verhindern, dass Röhrchen aus dem Kryocan und auf den Boden des Flüssigstickstoff-Dewars fallen. Nalgene™ CryoSleeves™ verhindern jedoch nicht das Eindringen von Flüssigstickstoff. Kryoröhrchen im Rohr müssen vor dem Auftragen der CryoSleeve™ Schutzshicht in Cryoflex™ Schläuchen versiegelt werden, wenn das Eintauchen in Flüssigstickstoff erforderlich ist.
- Nunc CryoTube™ Miniboxen mit Friktionsdeckel sind ideal für die Aufbewahrung und Versand kleinerer Probenmengen. Hergestellt aus beständigem, hochgradig schlagfestem Polystyrol zum Schutz der Proben.
Spezifikation
CryoTube Mini-Box, Für 5 Fläschchen | |
Polystyrol | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |
Gelbbraun | |
350/Packung, 350/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185393 | Konformitätsbescheinigung | 27/05/2025 | 534479 |
185269 | Konformitätsbescheinigung | 15/05/2025 | 534479 |
184947 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 534479 |
184851 | Konformitätsbescheinigung | 22/03/2025 | 534479 |
184676 | Konformitätsbescheinigung | 11/03/2025 | 534479 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.