Learn More
Cole-Parmer™ X12 Bain Marie container lids, HDPE
Cole-Parmer™ Wasserbad-Aufbewahrungsbehälter mit Schnappverschluss und Formverschlussdeckel ist aus FDA-konformem HDPE gefertigt und lässt sich einfrieren, kochen oder chemisch sterilisieren.
Marke:  Cole-Parmer™ 63530-50
Artikelnummer. 15319433
  • 50.30 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Konstruktion aus langlebigem Polyethylen hoher Dichte
  • Bain-Marie-HDPE-Behälter sind separat erhältlich.
  • NSF-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
Formverschlussdeckel mit Schnappverschluss
NSF-zertifiziert
HDPE
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ X12 Bain Marie container lids, HDPE > Material:HDPE