Learn More
Cole-Parmer™ X12 Bain Marie HDPE Container, 2 quart
Be confident that your lid is tight with Bain Marie Storage Containers.
Marke:  Cole-Parmer™ 63530-00
Artikelnummer. 15349433
  • 83.15 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Can be frozen or chemically sterilized.
  • Easy carrying grip handles.
  • NSF certified.
  • FDA-compliant.
  • 12 Pk.
  • Containers are made of FDA-compliant HDPE and can be frozen, boiled, or chemically sterilized.
  • Snap-tight, positive-lock lids are sold separately.
Spezifikation
Spezifikation
2 qt.
2 L
Storage Container Lid
4.5 in.
7 in.
Natural
NSF-zertifiziert
HDPE
11.4 cm
17.8 cm
Name des Produkts
Cole-Parmer™ X12 Bain Marie HDPE Container, 2 quart > Material:HDPE