Learn More
Eppendorf™ Aufbewahrungsboxen
Ermöglicht die Auswahl der optimalen Kastenkombinationen für individuelle Lagerungsanforderungen. Eppendorf™ Lagerungskästen ermöglichen eine sichere Lagerung ihrer Probenröhrchen in einem platzsparenden Design. Sie ermöglichen eine Auswahl von Röhrchen zwischen 0.5 und 50 ml.
Marke:  Eppendorf™ 0030140540
22.99 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15652647
  • 24.20 CHF / 2 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Merkmale:
  • Flexible und optimierte Kombinationsmöglichkeiten für die verschiedenen Lagerboxformate
  • Formstabil bei Gefriertemperaturen von -86°C für die Probenlagerung oder zum Autoklavieren für 20 Minuten bei 121°C für die Sterilisation
  • Verlässlicher, individueller, alphanumerischer, laserbeschrifteter Code für jeden Probenort
  • Minimiert Zuordnungsfehler
  • Ablesbarkeit mit großem Kontrast
  • Dauerhaft
  • Fünf zusätzliche Beschriftungsschilder auf dem Deckel ermöglichen eine anwenderspezifische Beschriftung
  • Passt auf alle gängigen Röhrchenformate: Kryoröhrchen, Mikrozentrifugenröhrchen, konische 15 und 50 ml-Röhrchen und andere Laborgefäße
  • Konische 15 und 50 ml-Röhrchen in Lagerboxen mit Belüftungsschlitzen für einen gleichmäßigen Gefriervorgang
  • Verhindert Röhrchenschäden oder -brüche, wie sie häufig beim Einfrieren von langen Röhrchenformaten in geschlossenen Boxen auftreten
  • Kompatibel mit den gängigen Tiefkühlregalsystemen und den verschiedenen Innengittervarianten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbox
81 Kryoröhrchen (3 ml) mit Schraubverschluss
81
9 x 9
76,2 mm
Autoklavierbar
Polypropylen
Ja
2 Stück
3 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Aufbewahrungsboxen > Aufnahmevermögen: 81 Kryoröhrchen (3 ml) mit Schraubverschluss; Höhe: 76.2 mm (3 in.); Anzahl der Racks: 9x9; Anzahl pro Packung: 2 Stück