Learn More
BRAND™ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Hält 81 Schläuche
80.80 CHF - 140.00 CHF
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Typ | Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15613947
|
BRAND™
114862 |
81 (1,2 ml und 2 ml Kryoröhrchen) |
80.80 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15501281
|
BRAND™
114864 |
81 (3 ml, 4 ml und 5 ml Kryoröhrchen) |
140.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Polycarbonat | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |