Learn More
BRAND™ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Hält 81 Schläuche
Marke:  BRAND™ 114864
135.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15501281
  • 140.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polycarbonat (PC)
  • Für Kryoröhrchen
  • Betriebsbereich (in der gasförmigen Phase von Flüssigstickstoff) -196 °C bis +121 °C
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar)
  • DIN EN 285
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Polycarbonat
    Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
    81 (3 ml, 4 ml und 5 ml Kryoröhrchen)
    5