Learn More
Labcon Aufbewahrungsbox für Zentrifugenröhrchen
Tiefkühlbar bis –80 °
60.60 CHF - 67.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tiefkühlgerät-Aufbewahrungsbox |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
Reinigungsnachweise | Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16693992
|
Labcon
2703-220-000-9 |
Für die gängigsten 15 ml-Zentrifugenröhrchen | 36 |
60.60 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16604002
|
Labcon
2704-220-000-9 |
Für die gängigsten 50 ml-Zentrifugenröhrchen | 16 |
67.45 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Lagerbox
- Für Zentrifugenröhrchen
- Aus Polypropylen
- Einfrierbar bis -80 °C
- Mit durchsichtigem Deckel
- 2 Boxen pro Behälter
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Tiefkühlgerät-Aufbewahrungsbox | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Polypropylen | |
Lagerung |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
2 Boxen/Behälter |