Learn More
Labcon Aufbewahrungsbox für Zentrifugenröhrchen
Tiefkühlbar bis –80 °
Marke: Labcon 2704-220-000-9
Beschreibung
- Lagerbox
- Für Zentrifugenröhrchen
- Aus Polypropylen
- Einfrierbar bis -80 °C
- Mit durchsichtigem Deckel
- 2 Boxen pro Behälter
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Blau | |
Polypropylen | |
Lagerung | |
2 Boxen/Behälter |
Tiefkühlgerät-Aufbewahrungsbox | |
Autoklavierbar | |
16 | |
Unsteril | |
Für die gängigsten 50 ml-Zentrifugenröhrchen |