Learn More
asecos™ Aufbewahrungsbox
Zur Aufbewahrung von Abdichtmatten
Marke:  asecos™ 13094
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17836536
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • aus Polyethylen
  • mit praktischem Tragegriff und Deckel
  • vorbereitet zur Wandmontage
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Storage Box
190.00 mm
190.00 mm
210.00 mm
675.00 mm
2.05 kg
Polyethylen
7.48 in.
7.48 in.
8.27 in.
26.57 in.
4.52 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Aufbewahrungsbox > Depth: 675.00 mm