Learn More
asecos™ Aufbewahrungsbox
Zur Aufbewahrung von Abdichtmatten
Marke: asecos™ 13095
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- aus Polyethylen
- mit praktischem Tragegriff und Deckel
- vorbereitet zur Wandmontage
Spezifikation
Gelb | |
Storage Box | |
190.00 mm | |
190.00 mm | |
210.00 mm | |
1280.00 mm | |
3.4 kg |
Polyethylen | |
7.48 in. | |
7.48 in. | |
8.27 in. | |
50.39 in. | |
7.50 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Aufbewahrungsbox > Depth: 1280.00 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur