Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Schnappstopfen
Bietet luftdichte Abdeckungen
Marke: DWK Life Sciences 224100-180
308.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flanschartige Stopfen sind mit Aluminium-Bördeldichtungen gesichert
- Geschlitzte und dreipolige Stopfen sind für Gefriertrocknungsanwendungen geeignet
Spezifikation
2 cm | |
Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1,3cm Innendurchmesser, 2cm Außendurchmesser | |
Autoklavierbar | |
13 mm | |
Stopfen |
20 mm | |
45 Durometer | |
Rot | |
Naturkautschuk |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Schnappstopfen > Flansch, Schnappverbindung; roter Naturkautschuk; Innendurchmesser x Außendurchmesser: 13 x 20mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur