Learn More
BRAND™ Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen, Art.-Nr. 115350 (VE=100Stck.)
Polyethylenkappen verhindern das Verschütten aus Zentrifugenröhrchen während der Verarbeitung.
Marke:  BRAND™ 115370
21.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10579341
  • 21.65 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Aus Polyethylen
  • Zur Verwendung mit Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
48 ml
Kappen
100/Pckg.
Polyethylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen, Art.-Nr. 115350 (VE=100Stck.) > Passend für Artikel 1153 50, 48 ml