Learn More
Cole Parmer Bohrersatz für Stopfenlöcher
Das Korkbohrer-Set aus verchromtem Stahl bleibt scharf.
Marke:  Cole Parmer 06298-90
Artikelnummer. 15380367
  • 335.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Das Korkbohrer-Set aus verchromtem Stahl bleibt scharf.
  • Flache Klingen ermöglichen das einfache Bohren leichter Kunststoffteile, Korkstopfen und Schwammartikel.
  • Das Set besteht aus zwölf Bohrern mit Außendurchmessern von 4, 6, 7,5, 8,5, 10, 12, 13, 15, 17, 18,5, 19 und 20,5 mm.
Spezifikation
Spezifikation
10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 18,5 mm, 19 mm, 20,5 mm, 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm
Chrome
Stopfen
12 Bohrer/Satz
Verchromter Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer Bohrersatz für Stopfenlöcher > Bohrersatz