Learn More
Absperrhahn und Abdeckung für Nalgene™ Exsikkator aus durchsichtigem Polycarbonat in klassischer Ausführung
GREENER_CHOICE
Beziehen Sie Ersatzteile für den Nalgene™ Exsikkator aus durchsichtigem Polycarbonat in klassischer Ausführung
Marke:  Thermo Scientific Nalgene 715311-0250
382.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10326231
  • 437.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-10-2025
Beschreibung
Beziehen Sie Ersatzteile für Absperrhähne und die Abdeckung für den Nalgene™ Trockenschrank aus durchsichtigem Polycarbonat, Kat.-Nr. 5311-0250.Der Nalgene™ Exsikkator aus durchsichtigem Polycarbonat in klassischer Ausführung hält eine luftdichte Abdichtung ohne Vakuumfett aufrecht und kann mit oder ohne Vollvakuum verwendet werden. Er ist eine hervorragende Alternative zu Glas.
Beschreibung:
  • Ersatz-Absperrhahn für Nalgene Exsikkator, Artikelnummer 5311-0250
  • Ersatzabdeckung für Nalgene Exsikkator, Artikelnummer 5311-0250
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte verpackt sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzteil
Abdeckung für Anschluss am Exsikkator, Polycarbonat
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Absperrhahn und Abdeckung für Nalgene™ Exsikkator aus durchsichtigem Polycarbonat in klassischer Ausführung >