Learn More
Seward™ Beutel für Stomacher™ Labormischer
Für eine optimale Vermischung der Proben
Marke: Seward™ BA6141/CLR
Beschreibung
- Das Sortiment an Stomacher-Beuteln besteht aus hochwertigem, lebensmitteltauglichen, nativem LDPE-Granulat, das bis zu einer Schichtdicke von 65 µm extrudiert ist
- Strapazierfähige Beutel sind auch für das Entnehmen von Proben in großen Mengen mit einer Schichtdicke von 80 µm erhältlich; sterile (gammabestrahlte) Polyethylen-Beutel; die Beutel haben einen Drahtverschluss an der Oberseite für die kurzfristige Lagerung.
- Die Filterbeutel sind innen mit einem Kunststoffgitter ausgestattet, das es einfach macht, Proben zu pipettieren, die eine große Menge an Schmutz produzieren
- Einkammerbeutel für den Einsatz in Labor-Mischern; Inhaltssterilität gewährleistet durch urheberrechtlich geschützten, abreißbaren Sterilbarriereverschluss der Beutel
- Hochtransparentes und durchstechfestes, extrudiertes Polyethylen-Reinmaterial
- Einfach das perforierte Ende an der Oberseite des Beutels aufreißen, den Beutel entnehmen und mit dem Seward Beutelöffner öffnen, das zu analysierende und zu verarbeitende Material einlegen
- Beutel erhältlich für Probengröße 25 μl - 4500 ml
‡Für das nicht mehr lieferbare Modell 400 (14-550-5G, -5H). Beutel für Modell 400C eignen sich auch für das Modell 400.
Spezifikation
Labormischerbeutel | |
Nicht autoklavierbar | |
Flachdraht | |
Ja | |
Stomacher 400 und alle anderen 400-ml-Paddelmixer | |
Steril | |
250 | |
305 mm x 177 mm | |
177 mm |
Runder Boden; Verschluss | |
80 bis 400 ml | |
Durchsichtig | |
Zur Vorbereitung, Lagerung und zum Transport von Proben in der mikrobiologischen Probenvorbereitung | |
Polyethylen | |
65 μm | |
Gammabestrahlt | |
305 mm |