Learn More
Seward™ Stomacher™ 400 EVO Paddelmischer
Kombiniert den Goldstandard des ursprünglichen Stomacher™ 400 Paddelmischers mit verbesserten, anwenderfreundlichen Funktionen, bietet maximale Leistung bei minimalem Lärm und weniger Abfall
Marke: Seward™ 0400/002/00
3639.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die neue Lösung zur Probenvorbereitung ermöglicht stressfreies Arbeiten im Labor
- Das einzigartige One-Touch-System zum Beladen von Beuteln minimiert den Umgang mit Probenbeuteln, was Zeit spart und Kontaminationsrisiken verringert
- Einfach zu reinigende Innenflächen mit abnehmbaren Paddeln, Auffangschale und Zugang zur Paddel-Mischkammer
- Mit der Palette an passenden Eco-Beuteln für den Stomacher™ 400 lassen sich zusätzliche Einsparungen erzielen
- Die einfache, programmierbare Bildschirmanzeige ermöglicht eine vollständige Kontrolle der Verarbeitung und sorgt so für konsistente Ergebnisse bei minimalem Aufwand
- Verschluss mit doppelter Dichtung sowie ein isoliertes und vollständig gekapseltes Gehäuse sorgen für einen leisen Betrieb und reduzieren so Stress und Störfaktoren bei Laborarbeiten
- Die Gummibasis mit Anti-Vibrationstechnologie eliminiert Tischbewegungen und reduziert Geräusche
- Die Umstellung auf Öko-Paddel kann bis zu 30 % der Verbrauchsmaterialkosten einsparen und Kunststoffabfälle reduzieren
Spezifikation
1 A | |
150 U/min, 180 U/min, 210 U/min | |
100/240 V | |
0,13 hp | |
2,7 bis 13,5 oz. | |
18,9 in. | |
11,8 in. | |
18,9 in. | |
12,2 in. | |
Edelstahl, Thermoplast | |
Mischung von Proben; in erster Linie für mikrobiologische Lebensmitteltests | |
4,5 T | |
Je 1 |
Paddelmischer | |
110/240 V | |
47/63 Hz | |
100 W | |
80 bis 400 ml | |
480 mm | |
300 mm | |
480 mm | |
310 mm | |
Polyolefin | |
ECO Paddel Set | |
45 dB |