Learn More
Thermo Fisher Scientific™ FermionX Stomacher™ 400 Beutelöffner
Der Stomacher™ 400 Beutelöffner von FermionX hält offene Beutel für einfaches Hinzufügen von Proben, ohne den Beutel dem Kontakt mit Geräten auszusetzen.
Brand:  Thermo Fisher Scientific™ BA6095
45.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 12764876
  • 54.65 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 04-08-2025
Add to basket
Description
Description
Der Stomacher™ 400 Beutelöffner von FermionX hält offene Beutel für einfaches Hinzufügen von Proben, ohne den Beutel dem Kontakt mit Geräten auszusetzen.
  • Kompatibel mit den Beutelgrößen von Stomacher™ 80 und Stomacher™ 400
  • Sicher auf Tischen oder Waagen
  • Einfache Reinigung mit den meisten Labordesinfektionsmitteln
  • Fassungsvermögen: Ein Platz
  • Abmessungen (L x B x H): 15,5 x 11,5 x 27 cm
Specifications
Specifications
Beutelöffner
Kunststoff-Polymer
Stomacher™ 80 und Stomacher™ 400 Beutel
1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Fisher Scientific™ FermionX Stomacher™ 400 Beutelöffner > Stomacher™ 400 Beutelöffner