Learn More
Fisherbrand™ Rührschaft
Hervorragend geeignet für die Erzeugung axialer Durchflussmengen in Gefäßen von oben nach unten. Fisherbrand™ Rührwellen aus Edelstahl mit Propellern sind für den Einsatz mit obenliegenden Rührwerken vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ 37020-9054
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Korrosionsbeständig
Spezifikation
Propeller, 63.5 mm | |
Je 1 | |
457 mm | |
Rührschaft |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rührschaft > Größe: 457 mm; Propeller: 63.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur