Learn More
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe
Bietet ein stabiles Rühren für allgemeine Anwendungen. Die Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe sind für einige Velp Scientifica™ Rührwerke geeignet.
Marke:  Velp Scientifica™ A00001057
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13132172
Menge Preis
1 3.00 CHF / 1 Stück
10 2.33 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In zwei Größen erhältlich
  • Für zahlreiche Bedingungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
6 x 20 mm
VELP Magnetrührer, beheizbarer Magnetrührer
20 mm
6 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe > 6 x 20 mm